Tetraisocyanatosilan

Lieferant: CHEMPUR SILANE

SILS15600.5
SILNSILS15600.5EA 0 EUR
SILNSILS15600.5
Tetraisocyanatosilan
Tetraisocyanatosilan
Formel: C₄N₄O₄Si
Molecular Weight: 196.15 g/mol
Siedepunkt: 186
Schmelzpunkt: 25…28 °C
Dichte: 1.43 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 60
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00040537
CAS-Nummer: 3410-77-3
EINECS: 222-297-8
UN: 2811
ADR: 6.1 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR