Tetrakis(dimethylsilyl)silan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
SILS15680.1
SILNSILS15680.1EA
0
EUR
SILNSILS15680.1
Tetrakis(dimethylsilyl)silan
Tetrakis(dimethylsilyl)silan
Formel:
C₈H₂₈Si₅ |
MDL:
MFCD01631315 CAS-Nummer: 2003-85-2 |