1,1,3,3-Tetramethyldisilazan

Lieferant: CHEMPUR SILANE

SILS16100.10 SILS16100.25 SILS16100.100
SILNSILS16100.10EA 0 EUR
SILNSILS16100.10 SILNSILS16100.25 SILNSILS16100.100
1,1,3,3-Tetramethyldisilazan
1,1,3,3-Tetramethyldisilazan
Formel: C₄H₁₅NSi₂
Siedepunkt: 99…100 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,766 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00025626
CAS-Nummer: 15933-59-2
EINECS: 240-072-2
UN: 2924
ADR: 3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR