(Tributylstannyl)trimethylsilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
|
Gefahr
|
SILS16775.5
SILNSILS16775.5EA
0
EUR
SILNSILS16775.5
(Tributylstannyl)trimethylsilan
(Tributylstannyl)trimethylsilan
Formel:
C₁₅H₃₆SiSn |
MDL:
MFCD00054903 CAS-Nummer: 17955-46-3 |