(Tributylstannylethinyl)trimethylsilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
|
Gefahr
|
SILS16776.1
SILNSILS16776.1EA
0
EUR
SILNSILS16776.1
(Tributylstannylethinyl)trimethylsilan
(Tributylstannylethinyl)trimethylsilan
Formel:
C₁₆H₃₈SiSn |
MDL:
MFCD03844806 CAS-Nummer: 81353-38-0 |