Bromtriethylsilan

Lieferant: CHEMPUR SILANE

Synonyme: Triethylsilylbromid, Triethylbromsilan

SILS17500.25
SILNSILS17500.25EA 0 EUR
SILNSILS17500.25
Bromtriethylsilan
Bromtriethylsilan
Formel: C₆H₁₅BrSi
Molecular Weight: 195.17 g/mol
Siedepunkt: 162…163 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.135 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000049
CAS-Nummer: 1112-48-7
EINECS: 214-191-5
UN: 2920
ADR: 8 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR