Triisopropylchlorsilan

Lieferant: CHEMPUR SILANE
Gefahr

SILS17950.10 SILS17950.25 SILS17950.100
SILNSILS17950.10EA 0 EUR
SILNSILS17950.10 SILNSILS17950.25 SILNSILS17950.100
Triisopropylchlorsilan
Triisopropylchlorsilan
Formel: C₉H₂₁ClSi
Siedepunkt: 198 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,9008 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009656
CAS-Nummer: 13154-24-0
UN: 2987
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR