Azidotrimethylsilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
SILS19050.25
SILNSILS19050.25EA
0
EUR
SILNSILS19050.25
Azidotrimethylsilan
Azidotrimethylsilane
Formel:
C₃H₉N₃Si |
MDL:
MFCD00001986 CAS-Nummer: 4648-54-8 EINECS: 225-078-5 UN: 1992 ADR: 3,II |