2-(Trimethylsilyl)benzothiazol
Lieferant: CHEMPUR SILANE
SILS19075.5
SILNSILS19075.5EA
0
EUR
SILNSILS19075.5
2-(Trimethylsilyl)benzothiazol
2-(Trimethylsilyl)benzothiazole
Formel:
C₆H₁₁NSSi |
MDL:
MFCD00068185 CAS-Nummer: 32137-73-8 |