4-(Trimethylsilyl)-3-butin-1-ol
Lieferant: CHEMPUR SILANE
Synonyme:
4-Trimethylsilyl-3-butyn-1-ol
SILS19110.5
SILS19110.25
SILNSILS19110.5EA
0
EUR
SILNSILS19110.5
SILNSILS19110.25
4-(Trimethylsilyl)-3-butin-1-ol
4-(Trimethylsilyl)-3-butin-1-ol
Formel:
C₇H₁₄OSi |
MDL:
MFCD00190217 CAS-Nummer: 2117-12-6 |