Trimethylsilylcyanid

Lieferant: CHEMPUR SILANE

SILS19150.5 SILS19150.25 SILS19150.100
SILNSILS19150.5EA 0 EUR
SILNSILS19150.5 SILNSILS19150.25 SILNSILS19150.100
Trimethylsilylcyanid
Trimethylsilylcyanid
Formel: C₄H₉NSi
Siedepunkt: 114 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 11 °C
Dichte: 0,79 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 1 °C
MDL: MFCD00001765
CAS-Nummer: 7677-24-9
EINECS: 231-657-3
UN: 3383
ADR: 6.1,I

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR