Trimethylsilylcyanid
Lieferant: CHEMPUR SILANE
SILS19150.5
SILS19150.25
SILS19150.100
SILNSILS19150.5EA
0
EUR
SILNSILS19150.5
SILNSILS19150.25
SILNSILS19150.100
Trimethylsilylcyanid
Trimethylsilylcyanid
Formel:
C₄H₉NSi Siedepunkt: 114 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 11 °C Dichte: 0,79 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 1 °C |
MDL:
MFCD00001765 CAS-Nummer: 7677-24-9 EINECS: 231-657-3 UN: 3383 ADR: 6.1,I |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...