(Trimethylsilylmethyl)triphenylphosphoniumiodid
Lieferant: CHEMPUR SILANE
SILS19850.5
SILNSILS19850.5EA
0
EUR
SILNSILS19850.5
(Trimethylsilylmethyl)triphenylphosphoniumiodid
(Trimethylsilylmethyl)triphenylphosphoniumiodid
Formel:
C₂₂H₂₆IPSi |
MDL:
MFCD00051853 CAS-Nummer: 3739-98-8 |