5-(Trimethylsilyl)thiazol
Lieferant: CHEMPUR SILANE
SILS20280.1
SILNSILS20280.1EA
0
EUR
SILNSILS20280.1
5-(Trimethylsilyl)thiazol
5-(Trimethylsilyl)thiazole
Formel:
C₆H₁₁NSSi Molecular Weight: 157,31 g/mol |
MDL:
MFCD00191506 CAS-Nummer: 79265-36-4 |