Trioctylsilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
|
Achtung
|
SILS20500.10
SILS20500.25
SILS20500.100
S20500-25G
SILNSILS20500.10EA
0
EUR
SILNSILS20500.10
SILNSILS20500.25
SILNSILS20500.100
FLUOS20500-25G
Trioctylsilan
Trioctylsilan
Formel:
C₂₄H₅₂Si |
MDL:
MFCD00053812 CAS-Nummer: 18765-09-8 EINECS: 242-559-5 |