Tris(trimethylsilyl)methan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
SILS21300.5
SILNSILS21300.5EA
0
EUR
SILNSILS21300.5
Tris(trimethylsilyl)methan
Tris(trimethylsilyl)methan
Formel:
C₁₀H₂₈Si₃ |
MDL:
MFCD00008273 CAS-Nummer: 1068-69-5 |