Tris(trimethylsilyl)silan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
SILS21375.1 SILS21375.5
SILNSILS21375.1EA 0 EUR
SILNSILS21375.1 SILNSILS21375.5
Tris(trimethylsilyl)silan
Formel: C₉H₂₈Si₄
Siedepunkt: 82 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,8 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00077893
CAS-Nummer: 1873-77-4
Merck Index: 12,09886