Combotester HI 9813 Multiparametertester (pH/Leitfähigkeit/TDS/°C), Handgerät
Lieferant: Industrial Physics
HI9813
SIMEHI9813EA 318 EUR
SIMEHI9813
Combotester HI 9813 Multiparametertester (pH/Leitfähigkeit/TDS/°C), Handgerät
Elektrochemische Messgeräte pH- und Multi-Parameter-Messgeräte
Der tragbare, wasserdichte Combotester bietet hochpräzise pH-, Leitfähigkeits-/TDS- und Temperaturmessungen in einem einzigen Tester.
  • Kein Wechseln zwischen Messgeräten mehr bei Routinemessungen
  • Wasserdicht, schwimmfähig
  • Großes, gut lesbares, zweistufiges LCD und automatische Abschaltung
  • pH- und EC/TDS-Messwerte werden automatisch temperaturkompensiert (ATC)
  • EC/TDS-Umrechnungsfaktor ist benutzerdefiniert, ebenso der Temperaturkompensationskoeffizient (ß)
Dieser Tester wird mit einer auswechselbaren pH-Elektrodenkartusche mit ausziehbarer Stoffverbindung sowie einer EC/TDS-Graphitelektrode geliefert, die Verunreinigungen durch Salze und andere Substanzen widersteht.
Lieferumfang: Lieferung mit pH-Elektrode, Elektrodenentnahmewerkzeug, Batterien (4 × 1,5 V) und Anleitungen.