Rust Grade Book, ISO 8501-1
Lieferant: Industrial Physics
LD3020
SIMELD3020EA 653 EUR
SIMELD3020
Rust Grade Book, ISO 8501-1
Bücher
Bebildertes Standardbuch mit Rostgraden und Vorbereitungsgraden von unbeschichteten Stahlsubstraten und von Stahlsubstraten nach der vollständigen Entfernung vorheriger Beschichtungen. Auch „Schwedische Strahlgrade“ oder Sa-Standards genannt. Der ursprüngliche visuelle Standard. Es zeigt den Reinheitsgrad von vier verschiedenen Rostgraden von Stahl, der durch Sandstrahlen, Hand-/Elektrowerkzeug- und Flammenreinigung gereinigt wurde.