Gaugen zur Dickenmessung, PosiTest
Lieferant: Industrial Physics
LD5004 LD5003
SIMELD5004EA 518 EUR
SIMELD5004 SIMELD5003
Gaugen zur Dickenmessung, PosiTest
Beschichtungsprüfgeräte
Magnetische Positest-Reißgauge zur Dickenmessung bei nicht-invasiven Messungen von nicht-magnetischen Beschichtungen wie Farbe, Emailefarbe, Zink, Metall und Silber auf Stahl.
  • Positive visuelle und akustische Indikatoren bei Dickenmessungen
  • V-Rillen im Sondengehäuse und der Gauge-Basis ermöglichen eine korrekte Positionierung auf zylindrischen Objekten