Kugelfallprüfer
Lieferant: Industrial Physics
SP1880
SIMESP1880EA 2274.48 EUR
SIMESP1880
Kugelfallprüfer
Beschichtungsprüfgeräte
Dieser Kugelfallprüfer dient zur Bestimmung des Eindringwiderstands und der Flexibilität von Beschichtungen.
  • Integrierte Libelle für eine korrekte Positionierung
  • Vorgeschriebene Prüfung für nach Qualicoat, QIB und GSB akkreditierte Labors
  • Entspricht DIN ISO 6272, ASTM D2794 und ASTM G14
Standards: ISO 6272-2 and ASTM D2794