Kugelfallprüfer
Lieferant: Industrial Physics
SP1896
SIMESP1896EA 2858.85 EUR
SIMESP1896
Kugelfallprüfer
Beschichtungsprüfgeräte
Dieser Kugelfallprüfer dient zur Bestimmung des Eindringwiderstands und der Flexibilität von Beschichtungen.
  • Integrierte Libelle für eine korrekte Positionierung
  • Vorgeschriebene Prüfung für nach Qualicoat, QIB und GSB akkreditierte Labors
  • Entspricht DIN ISO 6272, ASTM D2794 und ASTM G14
Standards: Conforms to the Canadian Standards Association (CSA).