Basisprüfset
Lieferant: Industrial Physics
SP5005 SP5000
SIMESP5005EA 865 EUR
SIMESP5005 SIMESP5000
Basisprüfset
Beschichtungsprüfgeräte
Diese Basisprüfset erfüllen die Forderung nach aller Messungen und Tests in Bezug auf die Farbgebung.
Lieferumfang: Das Set umfasst einen Feuchtigkeitsmesser, ein digitales Thermometer/Hygrometer, einen Kompass, ein beleuchtetes Oberflächenmikroskop (zur Überprüfung von Oberfläche und Farbschicht), ein Cuttermesser aus Edelstahl, pH-Indikatorpapier (zur Prüfung des Säuregrad von Betonwänden und -fußböden), einen Keil (zur Prüfung der rückseitigen Toleranz und der Dicke von Glas), einen Teleskop-Inspektionsspiegel mit Lampe (Zur Durchführung von Sichtkontrollen), einen wasserfestenMore Product Information