Petrischalen, quadratisch mit Gitter
Lieferant: Simport Scientific
D210-16
SIMPD210-16EA 703 EUR
SIMPD210-16
Petrischalen, quadratisch mit Gitter
Zellkulturschalen Petrischalen
PS, steril. Frei von optischer Verzerrung sind diese Schalen ideal für die Phagentypisierung, Empfindlichkeitsprüfung, Plattenzählungen und Sondenassays. Jedes 13-mm-Raster ist in einer Richtung numerisch und in der anderen alphabetisch gekennzeichnet. Diese Schale hat vier Belüftungsnocken an der Unterseite des Deckels, um die Bildung von Kondenswasser zu verhindern.