SUPERFLO™ Histologiekassetten, Einteilig Geformt
Lieferant: Simport Scientific
M531-2 M531-3 M531-4 M531-5 M531-6 M531-7 M531-8 M531-9 M532-10 M430-10T M430-11T M430-12T M430-2T M431-8T M431-9T M432-10T M432-11T M432-12T M432-2T M532-12 M532-2 M532-3 M532-4 M532-5 M532-6 M430-9T M431-10T M431-11T M431-12T M431-2T M431-3T M431-4T M431-5T M431-6T M430-3T M430-4T M430-5T M430-6T M430-7T M430-8T M431-7T M432-3T M432-4T M432-5T M432-6T M432-7T M432-8T M432-9T M530-10 M530-11 M530-12 M530-2 M530-3 M530-4 M530-5 M530-6 M530-7 M530-8 M530-9 M531-10 M531-11 M531-12 M532-11 M532-7 M532-8 M532-9
SIMPM531-2EA 171 EUR
SIMPM531-2 SIMPM531-3 SIMPM531-4 SIMPM531-5 SIMPM531-6 SIMPM531-7 SIMPM531-8 SIMPM531-9 SIMPM532-10 720-3027 720-3026 720-3025 720-3024 SIMPM431-8T SIMPM431-9T SIMPM432-10T SIMPM432-11T SIMPM432-12T SIMPM432-2T SIMPM532-12 SIMPM532-2 SIMPM532-3 SIMPM532-4 SIMPM532-5 SIMPM532-6 720-3017 SIMPM431-10T SIMPM431-11T SIMPM431-12T SIMPM431-2T SIMPM431-3T SIMPM431-4T SIMPM431-5T SIMPM431-6T 720-3023 720-3022 720-3021 720-3020 720-3019 720-3018 SIMPM431-7T SIMPM432-3T SIMPM432-4T SIMPM432-5T SIMPM432-6T SIMPM432-7T SIMPM432-8T SIMPM432-9T 720-3016 720-3015 720-3014 720-3013 720-3012 720-3011 720-3010 720-3009 720-3008 720-3007 720-3006 SIMPM531-10 SIMPM531-11 SIMPM531-12 SIMPM532-11 SIMPM532-7 SIMPM532-8 SIMPM532-9
SUPERFLO™ Histologiekassetten, Einteilig Geformt
Einbettkassetten Gewebeeinbettungskassetten
Dieses Modell ist eine einteilig geformte Kassette, sodass keine separaten Deckel benötigt werden. Sie kann garantiert bis zu fünfmal geöffnet und geschlossen werden und ist sicher wiederverschließbar, um Probenverlust zu vermeiden.
  • Einzigartige seitliche Belüftungsöffnungen, Zugang von Flüssigkeiten zum Gewebe von allen vier Seiten
  • Korbform für die Handhabung kleiner Gewebeproben
  • Einteilig geformt mit Öffnung an der Vorderseite
  • Glatte Schreibfläche mit 45°-Winkel
  • In 11 Farben erhältlich
Aus hochdichtem Polymer geformt, hält sie Proben sicher in Flüssigkeit.
Erhältlich für Gewebe, Biopsie und Mikrobiopsie. Dieses Kassettenmodell ist lose und auch in gegurteten Stapeln für die Verwendung mit Leica- und Sakura-Tintenstrahldruckern erhältlich.
Standards: IVDR, CE.
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten