Schraubkappe mit Septum für Mikrozentrifugenröhrchen, Micrewtube™
Lieferant: Simport Scientific
T347AQX
SIMPT347AQXEA 250 EUR
SIMPT347AQX
Schraubkappe mit Septum für Mikrozentrifugenröhrchen, Micrewtube™
Verschlüsse Verschlüsse für Reagenz- und Probenröhrchen
In diese Schraubkappe ist ein durchstechbares Septum aus chemikalienbeständigem PTFE an der Außenseite und Silikon an der Innenseite integriert. Beide Komponenten sind über einen breiten Temperaturbereich stabil. Das Septum dient auch als Silikon-O-Ring für einen besseren Schutz der Probe.
  • Hergestellt aus Polypropylen
  • Autoklavierbar
Passend und speziell vorgesehen für die Verwendung mit Micrew™ Mikrozentrifugenröhrchen. Die Kappe kann mit einer Pipettenspitze oder Spritzennadel durchstochen werden.
Standards: Die Mikrozentrifugenröhrchen sind zertifiziert als frei von RNase, DNase, DNA und Pyrogenen.