Stopfen, Universalsverschlüsse, FitsAll™
Lieferant: Simport Scientific
T403GY T403G T403Y T403BK T403B T403L T403N T403R
SIMPT403GYEA 48.6 EUR
SIMPT403GY SIMPT403G SIMPT403Y SIMPT403BK SIMPT403B SIMPT403L SIMPT403N SIMPT403R
Stopfen, Universalsverschlüsse, FitsAll™
Stopfen PE/LDPE/HDPE-Stopfen
Ihre Bauart ermöglicht ein einfaches Anbringen und Abnehmen. Der Verschluss kann unkompliziert und schnell entfernt werden. Die FitsAll™ Verschlüsse sind ideal zum Wiederverschließen gängiger evakuierter Blutröhrchen aus Glas mit einem Außendurchmesser von 12 und 16 mm. Die flexiblen FitsAll™ Verschlüsse schützen vor den Aerosolen hoch infektiöser Mikroorganismen. Sie verhindern eine Kreuzkontamination der Proben und schützen im Labor vor Infektionen und Verschüttungen. Die FitsAll™ Verschlüsse sind Präzisionsfertigungen aus Polyethylen niedriger Dichte
und sitzen fest auf den Röhrchen.More Product Information
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable