Warnschutz-Polohemd mit Störlichtbogenschutz, Elgin 527A
Lieferant: SIOEN
527AA2MR2FY2XL 527AA2MR2FY3XL 527AA2MR2FYL 527AA2MR2FYM 527AA2MR2FYS 527AA2MR2FYXL
SIOE527AA2MR2FY2XLEA 114 EUR
SIOE527AA2MR2FY2XL SIOE527AA2MR2FY3XL SIOE527AA2MR2FYL SIOE527AA2MR2FYM SIOE527AA2MR2FYS SIOE527AA2MR2FYXL
Warnschutz-Polohemd mit Störlichtbogenschutz, Elgin 527A
Arbeitskleidung
Dieses flammhemmende Poloshirt besteht aus 54,5% Modacryl, 44,5% und 1% AST. Es ist schwer entflammbar, antistatisch, feuchtigkeitsregulierend und antibakteriell.
  • Umlegekragen
  • Verdeckte Knopfleiste mit Knöpfen
  • Lange Ärmel
  • Reflektierende FR-Streifen (50 mm) auf Armen, Brust, Bauch und Rücken
Gewicht: 220 g/m²
Standards: IEC 61482-2 (Klasse 1 - EBT 7,4 cal/cm²); EN ISO 11612 (A1 B1 C1 F1); EN ISO 14116 (Index 3/5H/40); EN ISO 20471 (Klasse 3); EN 1149-5; EN ISO 13688