Professioneller Reinigungsautomat, Easy Washer, Basic Line, 60 cm, GW0160 Serie
Lieferant: SMEG
GW0160-1
SMEGGW0160-1EA 4310 EUR
SMEGGW0160-1
Professioneller Reinigungsautomat, Easy Washer, Basic Line, 60 cm, GW0160 Serie
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
Mehrzweck-Reinigungsautomat für den professionellen Einsatz, mit Waschtemperaturen von bis zu 85 °C (thermale Desinfektion) und Peristaltikpumpen zur Dosierung von Flüssigreiniger und Neutralisationsmittel. Dieser Reinigungsautomat eignet sich perfekt für die Reinigung und Desinfektion aller Arten von Instrumenten, die in kleinen Labors, Universitäten, Schulen, Spezialkliniken, Tätowierstudios, tierärztlichen Kliniken und vielen weiteren Umgebungen eingesetzt werden.
  • 7 gespeicherte Standard-Programme 
  • Mikroprozessorgesteuerte elektronische Steuerung
  • LCD-Display mit LED-Anzeigen für eine einfache Kommunikation
  • Reinigungskammer und innere Tür aus hochwertigem Edelstahl (AISI 304)
  • Integrierter Wasserenthärter und Salz-Sensor
  • Anschlüsse für Kaltwasser und VE-Wasser
  • Elektronisches Türverriegelungssystem für eine für den Benutzer sichere elektronische Verbindung
  • Bis 2 Peristaltikpumpen für die Flüssigkeitsdosierung (Flüssigkeitsdosierung erhöht die Reinigungsleistung)
Lieferumfang: Lieferung ohne Körbe, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an Ihr lokales Avantor-Verkaufsbüro.