Barrierespitzen
Lieferant: Sorenson Bioscience
LAC10420 LAC10400 LAC10460 38000T 14200
613-3049EA 167 EUR
613-3049 613-3047 613-3051 613-3031 SORE14200
Barrierespitzen
Pipettenspitzen
Standard-Spitzen für allgemeine Pipettierungs-Anwendungen. Sie sind so konzipiert, dass sie mit den meisten in der Forschung gängigen Pipettierern kompatibel sind.
  • Verfügbar mit einer geringen Bindungsaffinität der Oberfläche (Low Binding Surface-Technik) für eine Reduzierung von Probenverlusten
  • Zertifiziert frei von RNasen, DNasen, menschlicher DNA, PCR-Inhibitoren und Pyrogenen
  • XT-Spitzen (extra lang): Ideal für das Pipettieren aus tiefen Gefäßen
  • LongReach, NX und Pipettenspitzen Typ E: Ideal für molekularbiologische Anwendungen wie PCR
  • OneTouch-
More Product Information