Mµlti OneTouch Standard Tips 1 - 3 µl 10 Cell-Racks à 96 Tips Filterspitze aus glasklarem Polypropyle nund weichem TPE, im Zwei- Komponenten-Spritzguß-Verfahren hergestellt Garantiert frei von RNasen, DNase, Pyrogenen, DNA und PCR-Inhibitoren. 1 * 960 ST
Lieferant: Sorenson Bioscience
Mµlti OneTouch Standard Tips 1 - 3 µl 10 Cell-Racks à 96 Tips Filterspitze aus glasklarem Polypropyle nund weichem TPE, im Zwei- Komponenten-Spritzguß-Verfahren hergestellt Garantiert frei von RNasen, DNase, Pyrogenen, DNA und PCR-Inhibitoren. 1 * 960 ST