Durchlaufrotor, TCF-20
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
75003012
SORV75003012EA 56700 EUR
SORV75003012
Durchlaufrotor, TCF-20
Zentrifugen Rotoren
Führen Sie Bioverarbeitung oder Trennung großer Mengen mit sehr geringem Feststoffgehalt mit dem Thermo Scientific™ TCF-20 Continuous Flow Rotor durch. Rotor-Innovationen – vom Thermo Scientific™ Auto-Lock™ Rotorwechsel bis zur Thermo Scientific™ Auto-ID™ Rotor-Sofortidentifikation und Geschwindigkeitsreglern an jedem Rotordeckel – verkürzen die Einrichtungszeit und geben Ihnen die Gewissheit, dass der Rotor sicher ist.
  • Sicherer Rotorwechsel per Knopfdruck in weniger als drei Sekunden
  • Verbesserte Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit
  • Keine Werkzeuge erforderlich
  • Schneller Rotor- und Anwendungswechsel
  • Sofortige Identifizierung eines Rotors
  • Rotorspezifikationen werden automatisch in die Zentrifugenparameter geladen
  • Verkürzt die Einrichtungszeit und verbessert die Sicherheit
  • Beschleunigt und vereinfacht das Festziehen des Rotordeckels und stellt sicher, dass der Deckel richtig angebracht ist
  • Einfacheres und sichereres Anheben und Tragen der Rotoren durch das leichte Design noch weiter verbessert
K-Faktor: 826
Bioabdichtung: Ja
Standards:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Bestellen