N-Acetyl-β-D-glucosamin
Lieferant: Spectrum Chemical
Synonyme:
2-Acetamido-2-deoxy-D-glucopyranose, 2-Acetamido-2-deoxy-D-glucose, D-GlcNAc, N-Acetyl-D-glucosamine
A1269-25KGBL
SPCMA1269-25KGBLEA
0
EUR
SPCMA1269-25KGBL
N-Acetyl-β-D-glucosamin
N-Acetyl-β-D-glucosamin
Formel:
C₈H₁₅NO₆ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00136044 CAS-Nummer: 7512-17-6 EINECS: 231-368-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 99% Min. |