p-Anissäure

Lieferant: Spectrum Chemical

Synonyme: 4-Methoxybenzoesäure, 4-Anissäure

A2287-10KGBL
SPCMA2287-10KGBLEA 5190 EUR
SPCMA2287-10KGBL
p-Anissäure
p-Anissäure
Formel: C₈H₈O₃
Molecular Weight: 152.15 g/mol
Siedepunkt: 275
Schmelzpunkt: 182…185 °C
Dichte: ∼1.385 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002542
CAS-Nummer: 100-09-4
EINECS: 202-818-5
Merck Index: 13,00669

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay 98% Min.


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR