3-Aminophenol

Lieferant: Spectrum Chemical
Achtung

A2349-10KGBL
SPCMA2349-10KGBLEA 5400 EUR
SPCMA2349-10KGBL
3-Aminophenol
3-Aminophenol
Formel: C₆H₇NO
Siedepunkt: 299 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 122 °C
Dichte: 1,275 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 92 °C
MDL: MFCD00007786
CAS-Nummer: 591-27-5
EINECS: 209-711-2
UN: 2512
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00459

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR