Arachylalkohol
Lieferant: Spectrum Chemical
Synonyme: 1-Eicosanol
A3850-5KGBL
SPCMA3850-5KGBLEA 0 EUR
SPCMA3850-5KGBL
Arachylalkohol
Arachylalkohol
Formel: H₃C(CH₂)₁₈CH₂OH
Molecular Weight: 298,55 g/mol
Siedepunkt: 309 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 71,5 °C
Dichte: 0,88 g/cm³ (21 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002938
CAS-Nummer: 629-96-9
EINECS: 211-119-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 95% Min.