Acriflavin Hydrochlorid
Lieferant: Spectrum Chemical
Synonyme:
3,6-Diamino-10-methylacridinium chloride hydrochloride, Euflavine
AC175-5KGBL
SPCMAC175-5KGBLEA
6260
EUR
SPCMAC175-5KGBL
Acriflavin Hydrochlorid
Acriflavin Hydrochlorid
Formel:
C₂₇H₂₈Cl₄N₆ Molecular Weight: 578,36 g/mol |
MDL:
MFCD00069039 CAS-Nummer: 8063-24-9 |