Agar, granular NF
Lieferant: Spectrum Chemical
Synonyme:
Agar Agar
AG105-2.5KG
AG105-50KGBL
SPCMAG105-2.5KGEA
1280
EUR
SPCMAG105-2.5KG
SPCMAG105-50KGBL
Agar, granular NF
Agar
Form: Granular
Schmelzpunkt:
90 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00081288 CAS-Nummer: 9002-18-0 EINECS: 232-658-1 Merck Index: 13,00184 |