Agar, powder NF
Lieferant: Spectrum Chemical
Synonyme:
Agar Agar
AG110-2.5KG
AG110-25KGBL
SPCMAG110-2.5KGEA
1220
EUR
SPCMAG110-2.5KG
SPCMAG110-25KGBL
Agar, powder NF
Agar
Form: Powder
Schmelzpunkt:
90 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00081288 CAS-Nummer: 9002-18-0 EINECS: 232-658-1 Merck Index: 13,00184 |