D(+)-Biotin, Pulver USP
Lieferant: Spectrum Chemical
Synonyme: (3aS,4S,6aR)-Biotin, Vitamin H, Vitamin B8, 5-[(3aS,4S,6aR)-2-Oxohexahydro-1H- thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentansäure, Vitamin B7, Coenzym R
B1103-1KGBL B1103-100GMBL B1103-1GM B1103-25GM B1103-500GMBL B1103-500MG B1103-5GM
SPCMB1103-1KGBLEA 0 EUR
SPCMB1103-1KGBL SPCMB1103-100GMBL SPCMB1103-1GM SPCMB1103-25GM SPCMB1103-500GMBL SPCMB1103-500MG SPCMB1103-5GM
D(+)-Biotin, Pulver USP
D(+)-Biotin
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formel: C₁₀H₁₆N₂O₃S
Schmelzpunkt: 232…233 °C
Dichte: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005541
CAS-Nummer: 58-85-5
EINECS: 200-399-3
Merck Index: 13,01231
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 97.5% Min.