2-Methyl-1-Propanol ≥99% ACS
Lieferant: Spectrum Chemical
Gefahr
B1186-100ML B1186-1LT B1186-500MLGL
SPCMB1186-100MLEA 125 EUR
SPCMB1186-100ML SPCMB1186-1LT SPCMB1186-500MLGL
2-Methyl-1-Propanol ≥99% ACS
2-Methyl-1-Propanol
Formel: (CH₃)₂CHCH₂OH
Siedepunkt: 107,9 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –108 °C
Dichte: 0,803
Flammpunkt: 28 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004740
CAS-Nummer: 78-83-1
EINECS: 201-148-0
UN: 1212
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05148
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de7c83a107c7a71fa54ed2b1bbdfb78617fe3f67&vid=df3ce90fc7ae8dafb7fabe31b244825735325030&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 99% Min.