1-Butanol NF
Lieferant: Spectrum Chemical
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Butylalkohol, 1-Hydroxybutan, n-Butanol, Propylcarbinol
B1197-1LT
B1197-20LT
B1197-200LTBL
SPCMB1197-1LTEA
246
EUR
SPCMB1197-1LT
SPCMB1197-20LT
SPCMB1197-200LTBL
1-Butanol NF
1-Butanol
Butyl Alcohol, NF is primarily a solvent.
All Spectrum Chemical NF grade products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP).
Formel:
H₃C(CH₂)₂CH₂OH Siedepunkt: 117,6 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –89 °C Dichte: 0,811 Flammpunkt: 30 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002964 CAS-Nummer: 71-36-3 EINECS: 200-751-6 UN: 1120 ADR: 3,III REACH: 01-2119484630-38 Merck Index: 13,01539 |