Betain, wasserfrei
Lieferant: Spectrum Chemical
Synonyme: TMG
B1572-25KGBL
SPCMB1572-25KGBLEA 0 EUR
SPCMB1572-25KGBL
Betain, wasserfrei
Betain
Formel: C₅H₁₁NO₂
Molecular Weight: 117,15 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012123
CAS-Nummer: 107-43-7
EINECS: 203-490-6