ortho-Borsäure, Pulver NF

Lieferant: Spectrum Chemical
Gefahr

Synonyme: Borsäure, Borhydroxid

BO110-12KG
SPCMBO110-12KGEA 907 EUR
SPCMBO110-12KG
ortho-Borsäure, Pulver NF
ortho-Borsäure

Form: Powder

Formel: B(OH)₃
Molecular Weight: 61.83 g/mol
Siedepunkt: 185
Schmelzpunkt: 160
Dichte: 1.44 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011337
CAS-Nummer: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
REACH: 01-2119486683-25
Merck Index: 13,01326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay 99.5% Min.


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR