Aktivkohle Coconut
Lieferant: Spectrum Chemical
Synonyme: Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
C1221-500GM
SPCMC1221-500GMEA 359 EUR
SPCMC1221-500GM
Aktivkohle Coconut
Aktivkohle
Formel: C
Molecular Weight: 12.01 g/mol
Schmelzpunkt: 3550
MDL: MFCD00133992
CAS-Nummer: 7440-44-0
Merck Index: 13,01818
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
MESH SIZE 8 - 30