Kaffeesäure
Lieferant: Spectrum Chemical
CA112-25KGBL
SPCMCA112-25KGBLEA 0 EUR
SPCMCA112-25KGBL
Kaffeesäure
Kaffeesäure
BSE/TSE statement (available upon request) Allergen statement (available upon request)
Formel: C₉H₈O₄
Siedepunkt: 366 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 234…237 °C
MDL: MFCD00004392
CAS-Nummer: 331-39-5
EINECS: 206-361-2
Merck Index: 12,01673
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 99% Min.