Calcium-D-gluconat Monohydrat ≥98,5% USP
Lieferant: Spectrum Chemical
Synonyme:
(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexansäure Calciumsalz Monohydrat, Dextronsäure Calciumsalz Monohydrat, D-Gluconsäure Calciumsalz Monohydrat
CA146-12KG
CA146-2.5KG
CA146-50KGBL
SPCMCA146-12KGEA
1280
EUR
SPCMCA146-12KG
SPCMCA146-2.5KG
SPCMCA146-50KGBL
Calcium-D-gluconat Monohydrat ≥98,5% USP
Calcium-D-gluconat Monohydrat
Formel:
C₁₂H₂₂CaO₁₄·H₂O Schmelzpunkt: 178 °C |
MDL:
MFCD00150787 CAS-Nummer: 66905-23-5 EINECS: 206-075-8 Merck Index: 13,01671 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 98.5% Min. |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...