Calcium-D-gluconat Monohydrat ≥98,5% USP
Lieferant: Spectrum Chemical
Synonyme: (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexansäure Calciumsalz Monohydrat, Dextronsäure Calciumsalz Monohydrat, D-Gluconsäure Calciumsalz Monohydrat
CA146-12KG CA146-2.5KG CA146-50KGBL
SPCMCA146-12KGEA 1280 EUR
SPCMCA146-12KG SPCMCA146-2.5KG SPCMCA146-50KGBL
Calcium-D-gluconat Monohydrat ≥98,5% USP
Calcium-D-gluconat Monohydrat
Formel: C₁₂H₂₂CaO₁₄·H₂O
Schmelzpunkt: 178 °C
MDL: MFCD00150787
CAS-Nummer: 66905-23-5
EINECS: 206-075-8
Merck Index: 13,01671
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 98.5% Min.