Calciumsulfat Dihydrat NF
Lieferant: Spectrum Chemical
Synonyme: Pflaster Paris
CA170-12KG CA170-2.5KG CA170-45KGBL
SPCMCA170-12KGEA 1020 EUR
SPCMCA170-12KG SPCMCA170-2.5KG SPCMCA170-45KGBL
Calciumsulfat Dihydrat NF
Calciumsulfat Dihydrat
Formel: CaSO₄·2H₂O
Dichte: 2,32 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149625
CAS-Nummer: 10101-41-4
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 13,01711
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 98% Min.