trans-Zimtsäure

Lieferant: Spectrum Chemical
Achtung

Synonyme: trans-Zimtsäure, Cinnamsäure, (E)-Zimtsäure, 3-Phenylpropensäure, trans-Cinnamsäure, 3-Phenylacrylsäure, (E)-3-Phenylpropensäure

CI120-25KGBL
SPCMCI120-25KGBLEA 0 EUR
SPCMCI120-25KGBL
trans-Zimtsäure
trans-Zimtsäure
Formel: C₉H₈O₂
Molecular Weight: 148,16 g/mol
Siedepunkt: 300 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 131…134 °C
Dichte: 1,25 g/cm³ (4 °C)
MDL: MFCD00004369
CAS-Nummer: 140-10-3
EINECS: 205-398-1

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay 98% Min.

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR